2-Chloro-6-méthylthiophène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L10499.06EA 191 EUR InStock
L10499.06 L10499.03 L10499.14
2-Chloro-6-méthylthiophène 96%
2-Chloro-6-méthylthiophène
Formule: C₅H₅ClS
MW: 132,61 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C (35 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041422
Numéro CAS: 18858-05-4
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité