Méthyl-2-thiénylcétone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
A13062.0E A13062.22 A13062.36
A13062.0EEA 800 EUR InStock
A13062.0E A13062.22 A13062.36
Méthyl-2-thiénylcétone ≥99%
2-Acetylthiophene
Purity: 99% CAS No.: 88-15-3 Molecular Formula: C6H6OS Formula Weight: 126.18 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.5660 Odour: Slightly sweetish Melting Point: 10-12° Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 107910 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005442
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 213…214 °C
Point de fusion: 10…12 °C
Densité: 1.168
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005442
Numéro CAS: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité