Méthyl-2-thiénylcétone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 1-(2-Thiényl)éthane-1-one
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00175.0250EA 323 EUR InStock
8.00175.9999 8.00175.0250 8.00175.0050
Méthyl-2-thiénylcétone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Méthyl-2-thiénylcétone
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005442
Numéro CAS: 88-15-3
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 14 g/l (30 °C)
Melting Point 9 - 11 °C
Molar Mass 126.18 g/mol
Boiling Point 211 - 213 °C (1013 hPa)
Flash Point 97 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C DIN 51794
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité