Méthyl-3-thiénylcétone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
188020100 188020010
ACRO188020100EA 103 EUR InStock
ACRO188020100 ACRO188020010
Méthyl-3-thiénylcétone 98%
3-Acetylthiophene
Formule: C₆H₆OS
Point d'ébullition: 208…210 °C (748 mmHg)
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005468
Numéro CAS: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité