Méthyl-3-thiénylcétone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-(3-Thiényl)éthane-1-one
MOLE65251350-5GEA 0 EUR InStock
MOLE65251350-5G
Méthyl-3-thiénylcétone
Méthyl-3-thiénylcétone
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56 °C
Numéro MDL: MFCD00005468
Numéro CAS: 1468-83-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité