Phényl-2-thiénylcétone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12036.06 A12036.09 A12036.18
A12036.06EA 30.4 EUR InStock
A12036.06 A12036.09 A12036.18
Phényl-2-thiénylcétone ≥98%
Phényl-2-thiénylcétone
Purity: 98% CAS No.: 135-00-2 Molecular Formula: C11H8OS Formula Weight: 188.25 Melting Point: 55-57° Boiling Point: 124-126°/0.5mm MDL No.: MFCD00022495
Formule: C₁₁H₈OS
Point d'ébullition: 124…126 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022495
Numéro CAS: 135-00-2
EINECS: 205-169-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité