Thiosemicarbazide 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Thiosemicarbazide
138901000 138905000
ACRO138901000EA 37.6 EUR InStock
ACRO138901000 ACRO138905000
Thiosemicarbazide 98+%
Thiosemicarbazide
Formule: CH₅N₃S
MW: 91,14 g/mol
Point de fusion: 175…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007620
Numéro CAS: 79-19-6
EINECS: 201-184-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09499
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité