Thiosemicarbazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14630.22EA 40.7 EUR InStock
A14630.22 A14630.36 A14630.0E
Thiosemicarbazide ≥98%
Thiosemicarbazide
Formule: CH₅N₃S
MW: 91,14 g/mol
Point de fusion: ∼ 180 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007620
Numéro CAS: 79-19-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9361
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité