Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Symclosène ≥90%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide trichloroisocyanuriqueTrichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione

B23906.22EA 24 EUR InStock
B23906.22
Symclosène ≥90%
Symclosène


Formule: C₃Cl₃N₃O₃
MW: 232,41 g/mol
Point d'ébullition: 413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 245 °C (déc.)
Densité: 2,07
Point d'éclair: >250 °C (482 °F)
Numéro MDL: MFCD00006553
Numéro CAS: 87-90-1
ONU: 2468
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,09188
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité