Triphénylène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO140360010EA 59.1 EUR InStock
ACRO140360010 ACRO140360050
Triphénylène 98%
Triphénylène
Formule: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 438 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 196…200 °C
Numéro MDL: MFCD00001108
Numéro CAS: 217-59-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09870
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité