Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triphénylène ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

L00955.06EA 225 EUR InStock
L00955.06
Triphénylène ≥98%
Triphénylène


Formule: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 438 °C
Point de fusion: 194…199 °C
Densité: 1,302
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001108
Numéro CAS: 217-59-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09870
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité