1,3,5-Trioxanne 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trioxymethylene, sym. Trioxane, s-Trioxane, Formaldehyde trimer
140290020 140295000 140290051 140291000
ACRO140290020EA 101 EUR InStock
ACRO140290020 ACRO140295000 ACRO140290051 ACRO140291000
1,3,5-Trioxanne 99+%
1,3,5-Trioxanne
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Point d'ébullition: 114…116 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 61…62 °C
Densité: 1.17 g/cm³
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006563
Numéro CAS: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09863
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité