1,3,5-Trioxanne pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Trioxymethylene, sym. Trioxane, s-Trioxane, Formaldehyde trimer
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21189.0100 8.21189.1000 8.21189.9025
8.21189.0100EA 32.4 EUR InStock
8.21189.0100 8.21189.1000 8.21189.9025
1,3,5-Trioxanne pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trioxanne
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Point d'ébullition: 114.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…62 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006563
Numéro CAS: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09863
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 221 g/l (25 °C)
Melting Point 60 - 62 °C
Molar Mass 90.08 g/mol
Boiling Point 114 - 115 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7.5 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Explosion Limit 3.6 - 28.7 %(V)
Density 1.17 g/cm3 (65 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 410 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité