Mouse Recombinant IL-22 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-77-100UG 200-77-10UG 200-77-1MG 200-77-500UG
SHBT200-77-100UGEA 699 EUR InStock
SHBT200-77-100UG SHBT200-77-10UG SHBT200-77-1MG SHBT200-77-500UG
Mouse Recombinant IL-22 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Interleukin 22 (IL-22), also called IL-TIF, is an IL-10 family member that is produced by activated dendritic cells and T lymphocytes. IL-22 signals via a heteroduplex receptor consisting of IL-22R and IL-10RB chains. IL-22 is a potent mediator of cellular inflammatory responses and wound healing.  
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité