Mouse Recombinant MIF (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-78-100UG 200-78-1MG 200-78-25UG 200-78-500UG 200-78-5UG
SHBT200-78-100UGEA 436 EUR InStock
SHBT200-78-100UG SHBT200-78-1MG SHBT200-78-25UG SHBT200-78-500UG SHBT200-78-5UG
Mouse Recombinant MIF (from E. coli)
Protéines et Peptides
Macrophage migration inhibitory factor (MIF) is a pro-inflammatory lymphokine that functions during cell-mediated immmunity. MIF promotes fibroblast migration by inducing interleukin 1 (IL-1), interleukin 8 (IL-8), and matrix metalloproteinase (MMP) expression. In interferon-gamma-activated macrophages, MIF stimulates nitric oxide (NO) production and tumor necrosis factor alpha (TNF-α) secretion.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité