Affinity chromatography columns, HiTrap™ IXSelect
Fournisseur: Cytiva
17-3714-11 17-3714-12
GEHE17-3714-11EA 1022 EUR InStock
GEHE17-3714-11 GEHE17-3714-12
Affinity chromatography columns, HiTrap™ IXSelect
Colonnes pour chromatographie
HiTrap™ IXSelect columns are prepacked with IXSelect resin for screening and small-scale protein purifications using affinity chromatography.
  • IXSelect is a high-throughput resin specifically designed for the purification of factor IX targets from recombinant feed streams
Columns for screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité