VWR® PerfectBlue Maxi ExW, Système sur gel grand format
Fournisseur: VWR
VWR®
700-0910EA 1610 EUR InStock
700-0910
VWR® PerfectBlue Maxi ExW, Système sur gel grand format
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Cette cuve Maxi 'extra large' a été spécialement conçue pour les grands nombres d’échantillons et les temps de séparation rapides. Pouvant accueillir jusqu’à 10 peignes pour microtitration, le Maxi ExW peut être utilisé pour séparer jusqu’à 500 échantillons, et facilite le chargement sans erreur avec des pipettes multicanaux. En optimisant la position de l’électrode de platine encastrée et l’utilisation de la plateforme de nivellement à trois points, grâce à un niveau à bulle intégré, le Maxi ExW permet une séparation hautement reproductible et fiable des échantillons, sans effets de 'sourire'.
Le support a 10 positions de peigne pouvant accueillir deux épaisseurs de peigne différentes. Le support est conçu pour être utilisé avec des 'obturateurs d’extrémité' robustes pour le versement du gel dans le support et des 'cloisons de support' économiques permettant de verser des gels plus petits dans le même support, ce qui économise temps et argent.
* À base de gel d’agarose d’environ 5 mm d’épaisseur.
Information de livraison: Fourni avec quatre peignes (1,5 mm d’épaisseur, 2×25 et 2×50 dents), couvercle, support de gel, plateforme de nivellement à trois points, obturateurs d’extrémité, cuve et câbles.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité