VWR® JustCast, Chambre de coulage, ajustable
Fournisseur: VWR
VWR®
700-0849EA 487 EUR InStock
700-0849 700-0850
VWR® JustCast, Chambre de coulage, ajustable
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Le système JustCast est un système flexible et rapide permettant de couler simultanément plusieurs « mini » gels compatibles PerfectBlue™, sans qu’il soit nécessaire de mettre de ruban adhésif. Réglable pour s’adapter à tous les supports de gel de la série des mini-gels PerfectBlue™, ce système est équipé d’un niveau à bulle facile à lire et de pieds réglables pour assurer une mise à niveau du gel. À tout moment, le système peut accueillir trois supports Mini S, deux supports Mini M ou deux supports Mini L.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité