(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid 98% (par HPLC)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-(-)-O-Acetylmandelic acid
H56492.03 H56492.06
H56492.03EA 38.2 EUR InStock
H56492.03 H56492.06
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid 98% (par HPLC)
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid
The (R)- and (S)-isomers are chiral derivatising agents for NMR determination of enantiomeric purity of α-deuterated carboxylic acids, alcohols, and amines.
Attention: Store in a cool dry place. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004249
Numéro CAS: 51019-43-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC) 97.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité