Acide chlorhydrique 1 mol/l (1N) solution volumétrique
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
181021.0716 181021.1211 181021.1214 181021.1315
APPC181021.0716EA 415 EUR InStock
APPC181021.0716 APPC181021.1211 APPC181021.1214 APPC181021.1315
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1N) solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 1.011 kg/l
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20 °C) 0.999 - 1.001
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité