TraceCERT®, Supelco® Cyanide IC Standard
Fournisseur: Merck
SUPL90157-100MLEA 57.4 EUR InStock
SUPL90157-100ML
TraceCERT®, Supelco® Cyanide IC Standard
Étalons Étalons anioniques Standards de cyanure
1000 mg/L cyanide in water, prepared with high purity K₂[Zn(CN)₄] and water.
Cyanide exists mainly in the complex form [Zn(CN)₄]²⁻ in the water (basic) solution.
Certifications: Certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034 (ISO Guide 34). NIST or BAM Traceable.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité