Calibrated hydrometers
Fournisseur: GERING
0150 0152 0149
GERI0150EA 49.2 EUR InStock
GERI0150 GERI0152 614-0122
Calibrated hydrometers
Hydromètres
These density hydrometers are calibrated at 20 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité