Capillary columns, GS-GasPro
Fournisseur: Agilent
113-4302 113-4312 113-4332 113-4362
HEWL113-4302EA 433 EUR InStock
HEWL113-4302 HEWL113-4312 HEWL113-4332 HEWL113-4362
Capillary columns, GS-GasPro
Colonnes pour chromatographie
These columns are ideal for GC/MS.
  • Excellent choice for light hydrocarbons and sulphur gases, and can separate CO and CO₂ on a single column
  • Extended temperature range of – 80 to 260/300 °C
  • High levels of retention stability that is not affected by water
Unique bonded PLOT column technology.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité