L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
NMR sample tube caps, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
WG-1264-5 WG-1264-10 WG-1264-3 WG-1264-4
WILMWG-1264-5EA 81.7 EUR InStock
WILMWG-1264-5 WILMWG-1264-10 WILMWG-1264-3 WILMWG-1264-4
NMR sample tube caps, SP Wilmad-LabGlass
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Made of PTFE, white. NMR tube caps are machined to exact specifications with smaller gyroradius and more homogeneous mass distribution than disposable caps for better spinning stability.
These caps are recommended in experiments at high-ultra high field and experiments using chloroform as reference solution. Fit precision NMR tubes only due to the tight tolerance.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité