Screw caps for screw neck vials, N 24
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
702058 702059 702061 702102 702060 702168 702130 702073 702171
MANA702058EA 66 EUR InStock
MANA702058 MANA702059 MANA702061 MANA702102 MANA702060 MANA702168 MANA702130 MANA702073 MANA702171
Screw caps for screw neck vials, N 24
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Bonded and ready assembled screw closures are available for these crimp neck vials.
  • Bonded closures feature a firm fit of the septum
  • Screw closure with center hole and silicone/PTFE septum are recommended for environmental analysis
  • Universal screw closure with removable protection lid for sample storage and analysis
  • Plain screw caps N 24 and replacement septa N 22 are also available
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité