Electronic high power crimping tool
Fournisseur: Macherey-Nagel
MANA735700EA 1540 EUR InStock
MANA735700
Electronic high power crimping tool
Pinces à sertir et pinces à dessertir
Electronic high power crimping tool for 11 mm, 13 mm and 20 mm crimp caps.
  • Due to a more powerful motor also suitable for magnetic and bi-metal crimp caps
  • With fixed 12 V DC power supply
  • Exchangeable crimping / decapping heads
Digital LED display of crimp settings and different jaw settings can be stored in separate programs.
Certifications: CE certificate of conformity along with one year warranty.
Informations de commande: Stand is available additionally.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité