Potato dextrose broth, for microbiology
Fournisseur: Merck
P6685-1KG P6685-250G
SIALP6685-1KGEA 709 EUR InStock
SIALP6685-1KG SIALP6685-250G
Potato dextrose broth, for microbiology
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Contains infusion from potatoes plus glucose.
  • pH (24 g/l, water): 4,2 –6,2
Recommended use at 24,0 g per litre.
Conditionnement: Packed in poly bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité