Glass cleaner, Suma Rapid D6
Fournisseur: Diversey
Suma
KINGLE511964EA 24.3 EUR InStock
KINGLE511964
Glass cleaner, Suma Rapid D6
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Suma Rapid D6 is a quick drying glass cleaner for use on windows, mirrors, display cabinets, tiles and other glazed ceramics.
  • Easy spray-on, wipe-off action
  • Quick drying with no residues
  • Leaves glass sparkling with no streaks and smears
Certifications: Conforms to SABS 1828 'Cleaning Chemicals for use in the food industry'.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité