Silver capsule for oxygen analysis kit
Fournisseur: PerkinElmer
PERCN2411364EA 380 EUR InStock
PERCN2411364
Silver capsule for oxygen analysis kit
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Silver capsule used for analysing organic substances. For oxygen content either silver or standard tin capsules may be used for analysing organic substances for oxygen content.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité