n-Pentane ≥95%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: Pentane
6755-25EA 222.57 EUR InStock
6755-25
n-Pentane ≥95%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
n-Pentane
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Point d'ébullition: 36,1 °C
Densité: 0,63
Point d'éclair: –48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
ONU: 1265
ADR: 3,
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min. 95 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Water (KF) max. 0.01 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 210 nm max. 0.4
at 220 nm max. 0.15
at 230 nm max. 0.05
at 240 nm max. 0.01
at 250 nm max. 0.004
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité