Yeast extract, Veggie™
Fournisseur: Novagene
71279-3EA 258 EUR InStock
71279-3
Yeast extract, Veggie™
Milieux pour microbiologie Additifs et suppléments de microbiologie
Veggie yeast extract is a certified animal-free media component.
  • Ensures proper growth and maintenance of bacterial cells
  • Ideal for applications requiring minimal use of animal-derived materials
Used as a direct replacement for traditional yeast extract in bacterial growth media.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité