Reagents for the determination of COD for photometers
Fournisseur: Palintest
PL456 PL454 PL450 PL460 PL462 PL464 PL452
PALIPL456EA 158 EUR InStock
PALIPL456 PALIPL454 PALIPL450 PALIPL460 PALIPL462 PALIPL464 PALIPL452
Reagents for the determination of COD for photometers
Kits de tests environnementaux
Pre-dispensed liquid reagents for minimal handing with barcoded reagent labelling for ease of use in complete wastewater analysis.
  • Greater sensitivity in the lower part of the measurement range
  • Can be used with multiparameter photometer and heater block
Information de livraison: Supplied in 16 mm tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité