Hydrometer for isopropyl alcohol, Durac™, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art
Durac™
BELAB618094100EA 84.7 EUR InStock
BELAB618094100
Hydrometer for isopropyl alcohol, Durac™, SP Bel-Art
Hydromètres
This hydrometer is designed for the percent by volume of isopropyl alcohol.
  • Individually serialised
  • Lead-free metal ballast and glass
  • Temperature of standardisation −20 °C
Certifications: NIST.
Information de livraison: Supplied with a multi-language statement of accuracy.
Attention: Should be stored in a clean, dry, safe place, and not subjected to extreme temperatures.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité