Streptavidin, HRP (horseradish peroxidase)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
PIERN100EA 163 EUR InStock
PIERN100
Streptavidin, HRP (horseradish peroxidase)
Protéines et Peptides
HRP-conjugated streptavidin consists of streptavidin protein that is covalently conjugated to horseradish peroxidase (HRP) enzyme.
Streptavidin binds to biotin and the conjugated HRP provides enzyme activity for detection using an appropriate substrate system and also used primarily in sandwich ELISA applications to provide consistent measurement of biotinylated detection antibodies.
Attention: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité