Anti-MLH1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ES05]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM1100-C01 ILM1100-C05 ILM1100-C1
ILM1100-C01EA 287 EUR InStock
ILM1100-C01 ILM1100-C05 ILM1100-C1
Anti-MLH1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ES05]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MLH1
Clonality: Monoclonal
Clone: ES05
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité