Anti-PAX8 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ZR1]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM0002-C01 ILM0002-C05 ILM0002-C1
ILM0002-C01EA 225 EUR InStock
ILM0002-C01 ILM0002-C05 ILM0002-C1
Anti-PAX8 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ZR1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAX8
Clonality: Monoclonal
Clone: ZR1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité