Anti-Actin Mouse Monoclonal Antibody [clone: HHF35]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM1463-C01 ILM1463-C05 ILM1463-C1
ILM1463-C01EA 96.8 EUR InStock
ILM1463-C01 ILM1463-C05 ILM1463-C1
Anti-Actin Mouse Monoclonal Antibody [clone: HHF35]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Actin
Clonality: Monoclonal
Clone: HHF35
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rabbit, Cat, Dog, Mouse, Rat, Chicken
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité