Anti-BCA-225 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CU-18]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM2122-C01 ILM2122-C05 ILM2122-C1
ILM2122-C01EA 186 EUR InStock
ILM2122-C01 ILM2122-C05 ILM2122-C1
Anti-BCA-225 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CU-18]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCA-225
Clonality: Monoclonal
Clone: CU-18
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité