Anti-C4D Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10-11]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM800416-C01 ILM800416-C05 ILM800416-C1
ILM800416-C01EA 380 EUR InStock
ILM800416-C01 ILM800416-C05 ILM800416-C1
Anti-C4D Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10-11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C4D
Clonality: Monoclonal
Clone: 10-11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité