Anti-CA19-9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 121SLE]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM1913-C01 ILM1913-C05 ILM1913-C1
ILM1913-C01EA 102 EUR InStock
ILM1913-C01 ILM1913-C05 ILM1913-C1
Anti-CA19-9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 121SLE]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CA19-9
Clonality: Monoclonal
Clone: 121SLE
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité