Anti-CALD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: H-CALD]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM8029-C01 ILM8029-C05 ILM8029-C1
ILM8029-C01EA 245 EUR InStock
ILM8029-C01 ILM8029-C05 ILM8029-C1
Anti-CALD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: H-CALD]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CALD1
Clonality: Monoclonal
Clone: H-CALD
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité