Anti-MME Mouse Monoclonal Antibody [clone: 56C6]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM1103-C01 ILM1103-C05 ILM1103-C1
ILM1103-C01EA 176 EUR InStock
ILM1103-C01 ILM1103-C05 ILM1103-C1
Anti-MME Mouse Monoclonal Antibody [clone: 56C6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MME
Clonality: Monoclonal
Clone: 56C6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité