Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MX016]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM0705-C01 ILM0705-C05 ILM0705-C1
ILM0705-C01EA 168 EUR InStock
ILM0705-C01 ILM0705-C05 ILM0705-C1
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MX016]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: MX016
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité