Anti-CD1A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP3622]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM1013-C1 ILM1013-C01 ILM1013-C05
ILM1013-C1EA 1630 EUR InStock
ILM1013-C1 IMMLILM1013-C01 IMMLILM1013-C05
Anti-CD1A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP3622]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD1A
Clonality: Monoclonal
Clone: EP3622
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité