Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: QBEND/10]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM1343-C01 ILM1343-C05 ILM1343-C1
ILM1343-C01EA 72.7 EUR InStock
ILM1343-C01 ILM1343-C05 ILM1343-C1
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: QBEND/10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: QBEND/10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Cynomolgus Monkey, Rhesus Monkey
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité