Anti-SPN Mouse Monoclonal Antibody [clone: DF-T1]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM6693-C01 ILM6693-C05 ILM6693-C1
ILM6693-C01EA 72.7 EUR InStock
ILM6693-C01 ILM6693-C05 ILM6693-C1
Anti-SPN Mouse Monoclonal Antibody [clone: DF-T1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SPN
Clonality: Monoclonal
Clone: DF-T1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité