Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 156-3C11]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM9600-C1 ILM9600-C05 ILM9600-C01
ILM9600-C1EA 456 EUR InStock
ILM9600-C1 ILM9600-C05 ILM9600-C01
Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 156-3C11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Monoclonal
Clone: 156-3C11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Baboon, Green Monkey
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité