Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: PD7/26+2B11]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM30511-C01 ILM30511-C05 ILM30511-C1
ILM30511-C01EA 63.4 EUR InStock
ILM30511-C01 ILM30511-C05 ILM30511-C1
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: PD7/26+2B11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: PD7/26+2B11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité