Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHL-1]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM07211-R10 ILM07211-R25
VWRKILM07211-R10EA 0 EUR InStock
VWRKILM07211-R10 VWRKILM07211-R25
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHL-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHL-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Chimpanzee, Common Marmoset
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité