Anti-B3GAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NK-1]
Fournisseur: IMMUNOLOGIC
ILM1021-C01 ILM1021-C05 ILM1021-C1
ILM1021-C01EA 58.1 EUR InStock
ILM1021-C01 ILM1021-C05 ILM1021-C1
Anti-B3GAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NK-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: B3GAT1
Clonality: Monoclonal
Clone: NK-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité